Fortfahren mit
SML3108
Voclosporin
≥95% (HPLC), Calcineurin inhibitor, film or powder
Synonym(e):
6-[(2S,3R,4R,6E)-3-Hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-6,8-nonadienoic acid]cyclosporin A, Cyclosporin A, 6-[(2S,3R,4R,6E)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-6,8-nonadienoic acid]-, ISATX247, LX 214, R 1524
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 546,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C63H111N11O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1214.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Voclosporin, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N(CC(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C1=O)C(C)C)C)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)CC(C)C)C)C)CC)[C@H](O)[C@@H](C\C=C\C=C)C)C
InChI
1S/C63H111N11O12/c1-25-27-28-29-41(15)53(76)52-57(80)66-44(26-2)59(82)68(18)34-49(75)69(19)45(30-35(3)4)56(79)67-50(39(11)12)62(85)70(20)46(31-36(5)6)55(78)64-42(16)54(77)65-43(17)58(81)71(21)47(32-37(7)8)60(83)72(22)48(33-38(9)10)61(84)73(23)51(40(13)14)63(86)74(52)24/h25,27-28,35-48,50-53,76H,1,26,29-34H2,2-24H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,80)(H,67,79)/b28-27+/t41-,42+,43-,44+,45+,46+,47+,48+,50+,51+,52+,53-/m1/s1
InChI key
BICRTLVBTLFLRD-PTWUADNWSA-N
Biochem/physiol Actions
Voclosporin is a semi-synthetic calcineurin (CN) inhibitor that exhibits potent immunosuppressive activity.
semi-synthetic calcineurin (CN) inhibitor that exhibits potent immunosuppressive activity
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0572PHR1092Y0002292
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
film or powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
white to beige
color
-
color
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)