Fortfahren mit
SML3094
SGC-SMARCA-BRDVIII
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,1-Dimethylethyl 4-[3-amino-6-(2-hydroxyphenyl)-4-pyridazinyl]-1-piperazinecarboxylate, tert-Butyl 4-[3-amino-6-(2-hydroxyphenyl)pyridazin-4-yl]piperazine-1-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 382,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H25N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCN(CC1)C2=C(N)N=NC(C3=CC=CC=C3O)=C2)OC(C)(C)C
InChI
1S/C19H25N5O3/c1-19(2,3)27-18(26)24-10-8-23(9-11-24)15-12-14(21-22-17(15)20)13-6-4-5-7-16(13)25/h4-7,12,25H,8-11H2,1-3H3,(H2,20,22)
InChI key
AQTNUGRRZDRZIA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent, SMARCA2/4 and PB1(5) BRDs-selective SWI/SNF bromodomain inhibitor that blocks adipogenesis with a >10-fold potency than PFI-3.
SGC-SMARCA-BRDVIII is a potent, SMARCA2/4 and PB1(bromo 5)-selective SWI/SNF bromodomain (BRD) inhibitor that effectively blocks adipocyte differentiation in 3T3-L1 murine fibroblast cultures (1 μM) by preventing the expression of key adipogenesis genes, including PPARγ, C/EBPα, and FABP4, with a >10-fold higher potency than PFI-3.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3095SML2880SML3112
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)