Fortfahren mit
SML3089
MRS-1706
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8-[4-[((4-Acetylphenyl)carbamoylmethyl)oxy]phenyl]-1,3-di(n-propyl)xanthine, MRS 1706, MRS1706, N-(4-Acetylphenyl)-2-(4-(2,6-dioxo-1,3-dipropyl-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purin-8-yl)phenoxy)acetamide, N-(4-Acetylphenyl)-2-[4-(2,3,6,9-tetrahydro-2,6-dioxo-1,3-dipropyl-1H-purin-8-yl)phenoxy]acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
503.55
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 73,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(COC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N2)N(C(N(C3=O)CCC)=O)CCC)NC4=CC=C(C=C4)C(C)=O
InChI
1S/C27H29N5O5/c1-4-14-31-25-23(26(35)32(15-5-2)27(31)36)29-24(30-25)19-8-12-21(13-9-19)37-16-22(34)28-20-10-6-18(7-11-20)17(3)33/h6-13H,4-5,14-16H2,1-3H3,(H,28,34)(H,29,30)
InChI key
ZKUCFFYOQOJLGT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
High-affinity, potent and selective adenosine 2B receptor (A2B) antagonist/inverse agonist.
MRS-1706 is a high-affinity, potent and selective adenosine 2B receptor (A2B) antagonist/inverse agonist (human A1/A2A/A2B/A3 Ki = 157/112/1.39/230 nM; rat A1/A2A Ki = 37.6/548 nM). MRS-1706 (20 nM), but not the A2A antagonist SCH 58261 (20 nM), completely blocks the enhancement of electrically evoked tritium overflow from isolated rat tail artery by 10 μM adenosine receptor agonist NECA in the presence of 30 nM A1 antagonist DPCPX.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3458SML3197SML3423
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)