Fortfahren mit
SML3088
MRK-016
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(1,1-Dimethylethyl)-7-(5-methyl-3-isoxazolyl)-2-[(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methoxy]-pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazine, 3-tert-Butyl-7-(5-methylisoxazol-3-yl)-2-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-ylmethoxy)-pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazine, MRK 016, MRK016
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 430,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C1=C2C=NN=C(N2N=C1OCC3=NC=NN3C)C4=NOC(C)=C4)C
InChI
1S/C17H20N8O2/c1-10-6-11(23-27-10)15-21-19-7-12-14(17(2,3)4)16(22-25(12)15)26-8-13-18-9-20-24(13)5/h6-7,9H,8H2,1-5H3
InChI key
QYSYOGCIDRANAR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MRK-016 is an orally active, benzodiazepine site-targeting, alpha5-selective GABAA inverse agonist (Emax = -55%/α5, -16%/α1, -9%/α3, +6%/α2 of a EC20 GABA response using respective recombinant human αβ3γ2) with in vivo cognition-enhancing properties (0.3-3 mg/kg p.o. in rat Morris water maze test).
Orally active, benzodiazepine site-targeting, alpha5 (α5) subtype-selective GABAA inverse agonist with cognition-enhancing properties in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0565S6451SML3186
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
light tan to tan
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)