Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21N3 · HCl
Molekulargewicht:
303.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1CC2=CC=CC3=C2N1N=C(C4CCN5CC4)C5C3.Cl
Biochem/physiol Actions
PSEM agonist for chimeric ligand-gated ion channel pores with nAChR ?7 LBD L141F or L141F/Y115F mutant (PSAM) in vitro and in vivo.
SEM308 is a pharmacologically selective effector molecule (PSEM) that acts as a selective agonist in vitro and in vivo for chimeric pharmacologically selective actuator modules (PSAMs) composed of nAChR α7 ligand-binding domain (LBD) with L141F or L141F/Y115F mutation fused to the ion pore domain (IPD) of a ligand-gated ion channel (LGIC), including glycine receptor (PSAML141F-GlyR & PSAML141F/Y115F-GlyR) and 5-HT3 (PSAML141F/Y115F-5-HT3).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?