Fortfahren mit
SML3047
Urolithin C
≥97% (HPLC), Insulin secretion activator, powder
Synonym(e):
3,8,9-Trihydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one, 3,8,9-Trihydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, 3,8,9-Trihydroxyurolithin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,40
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 86,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Urolithin C, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=CC(O)=C(O)C=C2C3=C(C=C(O)C=C3)O1
InChI key
HHXMEXZVPJFAIJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Urolithin C is chebulic ellagitannins metabolite that exerts antiproliferative and antioxidant activity. Urolithin C exhibit glucose dependent enhancement of insulin secretion in islet cells under normal or dysfunctional conditions. Apparently, it facilitates L-type Ca2+ channel opening and Ca2+ influx into pancreatic β-cells.
chebulic ellagitannins metabolite, exhibit glucose dependent enhancement of insulin secretion
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1791SML1649SML3082
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to green
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)