Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18N4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC(O2)=C(C=C1)NC2=O)(N3CCN(CC3)C(C4=CC5=C(C=C4)NC=C5)=O)=O
Biochem/physiol Actions
TH1760 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of NUDT15 (NUDIX-type 15) that directly binds into the NUDT15 catalytic pocket. TH1760 sensitized cells to 6-thioguanine.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of NUDT15 (NUDIX-type 15) that directly binds into the NUDT15 catalytic pocket
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?