Merck
SML3009
Indiplon
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CL 285,489, CL 285489, CL-285,489, CL-285489, CL285,489, CL285489, N-Methyl-N-(3-(3-(thiophene-2-carbonyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl)acetamide, N-Methyl-N-[3-[3-(2-thienylcarbonyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl]phenyl]acetamide, NBI 34060, NBI-34060, NBI34060
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(=O)c2c3[n](nc2)C(=CC=N3)c4cc(ccc4)N(C)C(=O)C
InChI
1S/C20H16N4O2S/c1-13(25)23(2)15-6-3-5-14(11-15)17-8-9-21-20-16(12-22-24(17)20)19(26)18-7-4-10-27-18/h3-12H,1-2H3
InChI key
CBIAWPMZSFFRGN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Indiplon (NBI 34060) is an orally active, high-affinity GABAA receptor positive allosteric modulator (PAM) with preferential labeling of alpha1 subunits-containing receptors (rat cerebellar/cerebral cortex membranes binding KD = 1.01/0.45 nM). Indiplon potentiates GABA-induced chloride conductance of cultured rat cortical neurons (EC50 = 11.6 nM vs 152 nM/630 nM) and exhibits sedative efficacy in mice (ED50 = 1 mg/kg/passive avoidance & 2.7 mg/kg/locomotor activity inhibition po.) and rats (ED50 = 2.5 mg/kg/locomotor activity inhibition & 3 mg/kg/vigilance impairment po.) in vivo. Indiplon shows greater affinity, in vitor and in vivo potency than zaleplon and zolpidem.
Orally active, high-affinity GABA(A) receptor positive allosteric modulator (PAM) with in vivo sedative-hypnotic efficacy.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)