Merck
SML2999
KL201
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2-Bromo-N-(5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-benzamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14BrN3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1Br)NC2=NC=NC3=C2C4=C(CCCC4)S3
InChI
1S/C17H14BrN3OS/c18-12-7-3-1-5-10(12)16(22)21-15-14-11-6-2-4-8-13(11)23-17(14)20-9-19-15/h1,3,5,7,9H,2,4,6,8H2,(H,19,20,21,22)
InChI key
KFSLRFWIPVMBNT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KL201 is a circadian clock modulator that lengthens a circadian period in cells and tissues. KL201 selectively regulate cryptochrome 1 (Cry1). It binds to FAD-binding pocket of CRY1 preventing interaction with FBXL3 and ubiquitin-dependent degradation.
circadian clock modulator that lengthens a circadian period; stabilizes cryptochrome 1 (Cry1)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)