zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.41
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to very dark grey
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(C=CC(/C(C2=CC=CC=C2)=N/O)=C3)=C3N1S(C(C)C)(=O)=O
Biochem/physiol Actions
Enviroxime (LY 122772) is a selective phosphatidylinositol 4-kinase type IIIβ (PI4KB, PI4KIIIβ) inhibitor (IC50 = 60 nM/PI4KB vs. 1.917 µM/PI4KA) with antiviral potency against enteroviruses, including rhinovirus (RV plaque reduction IC50 ≤40 ng/mL; HeLa), poliovirus (PV), coxsackievirus (CV). PI4KB is a host factor essential for enterovirus replication, mutations in viral 3A protein that recruits PI4KB to the replication sites result in enviroxime resistance. Enviroxime is also reported to impede PI4K-independent hepatitis C (HCV) replication at least partially by an inhibitory effect on PI3Ks.
Phosphatidylinositol 4-kinase type IIIβ (PI4KB, PI4KIIIβ) inhibitor with antiviral potency against enteroviruses and hepatitis C (HCV) replication.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?