Fortfahren mit
SML2892
LY2584702 tosylate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[4-[4-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]-1-piperidinyl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-methylbenzenesulfonate (1:1), LY 2584702 tosylate, LY 2779964, LY-2584702 tosylate, LY-2779964, LY2779964, LYS6K2 tosylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 247,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H19F4N7 · C7H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
617.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c2c(ccc(c2)c3nc([n](c3)C)C4CCN(CC4)c5ncnc6n[nH]cc65)F.[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C21H19F4N7.C7H8O3S/c1-31-10-17(13-2-3-16(22)15(8-13)21(23,24)25)29-19(31)12-4-6-32(7-5-12)20-14-9-28-30-18(14)26-11-27-20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-3,8-12H,4-7H2,1H3,(H,26,27,28,30);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
HDYUXDNMHBQKAU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY2584702 is an orally active, ATP-competitive, potent and selective ribosomal protein S6 kinase (p70 S6 kinase, p70S6K, S6K1) inhibitor (IC50 = 4 nM; selective over 83 other kinases and 45 cell surface markers). LY2584702 inhibits HCT116 cellular S6 phosphorylation (IC50 0.1-0.24 μM) and shows anti-tumor efficacy in U87MG glioblastoma and HCT116 colon carcinoma xenograft models in vivo (2.5 mg/kg bid. po.).
Orally active, ATP-competitive, potent and selective ribosomal protein S6 kinase (p70 S6 kinase, p70S6K, S6K1) inhibitor with in vivo anti-tumor efficacy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2452SML2183SML2633
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to very dark brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)