Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,30 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 363,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Paquinimod, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(c2c(c(ccc2)CC)C(=O)C(C1=O)C(=O)N(CC)c3ccccc3)C
InChI
1S/C21H22N2O3/c1-4-14-10-9-13-16-17(14)19(24)18(20(25)22(16)3)21(26)23(5-2)15-11-7-6-8-12-15/h6-13,18H,4-5H2,1-3H3
InChI key
RBHDLRDFJPBLNO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active S100A9 (Calgranulin B; MRP14) blocker with in vivo efficacy in murine models of autoimmune diseases.
Paquinimod (ABR-215757) is an orally active quinoline-3-carboxamide (Q substance) class immunomodulator that targets S100A9 (Calgranulin B; MRP14) via direct binding and blocks its interaction with receptor for advanced glycation end products (RAGE) and Toll-like receptor 4 (IC50 = 26 μM & 23 μM against 100 nM hS100A9 from binding immobilized hRAGE & hTLR4/MD2, respectively). Paquinimod in vivo efficacy is demonstrated in murine models of autoimmune/inflammatory diseases, including liver fibrosis, collagen-induced osteoarthritis, peritonitis, EAE, type 1 diabetes, lupus (0.04-25 mg/kg/day p.o.), and atherosclerosis (10 mg/kg i.p.).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?