Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H30BrNO4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -24 to -30°, c = 0.1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(O)(c5[s]ccc5)C(=O)O[C@@H]2C3CC[N+](C2)(CC3)CCCOc4ccccc4.[Br-]
InChI
1S/C26H30NO4S2.BrH/c28-25(26(29,23-9-4-17-32-23)24-10-5-18-33-24)31-22-19-27(14-11-20(22)12-15-27)13-6-16-30-21-7-2-1-3-8-21;/h1-5,7-10,17-18,20,22,29H,6,11-16,19H2;1H/q+1;/p-1/t20?,22-,27?;/m0./s1
InChI key
XLAKJQPTOJHYDR-QTQXQZBYSA-M
Biochem/physiol Actions
Aclidinium bromide is a long-acting muscarinic antagonist (LAMA) bronchodilator. It is a muscarinic M3, M2 antagonist with a long residence time at M3 receptors and a shorter residence time at M2 receptors. Aclidinium bromide was approved for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in July 2012.
Long-acting muscarinic receptor antagonist; Bronchodilator.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?