Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,60 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 263,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H37N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](/C=C/S(=O)(C1=CC=CC=C1)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)N3CCOCC3
InChI key
YUMYYTORLYHUFW-MSKIIMLESA-N
Biochem/physiol Actions
Irreversible, potent and selective cathepsin S inhibitor in vitro and in vivo.
LHVS is an irreversible, potent and selective cathepsin S inhibitor (CatS Ki = 5.9 nM; CatO2/L/B Ki = 0.23/0.72/39 μM, Cruzain Ki = 0.22 μM) that targets CatS active site thiol for covalent modification via its vinyl sulfone moiety. LHVS is a useful tool for studyting CatS-mediated responses in cultures (typical dosing ranges: 25 nM to 10μM) and in animals in vivo, including CatS-induced itch in mice (30 mg/kg sc.), morphine-induced antinociceptive tolerance in rats (50 nmol/rat itrathetically) and mechanical hyperalgesia in nerve-injured rats (3-30 mg/kg sc.).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to tan | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?