Fortfahren mit
SML2846
Tebipenem pivoxil
≥98% (HPLC), antibiotic, powder
Synonym(e):
L-084, L084, (4R,5S,6S)-pivaloyloxymethyl 3-(1-(4,5-dihydrothiazol-2-yl)azetidin-3-ylthio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate, L 084, ME1211, SPR 994, SPR-994, SPR994, TBM-PI, Tebi-pivoxil, [4R-[4a,5β,6β(R*)]]-3-[[1-(4,5-dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H31N3O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
497.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 89,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tebipenem pivoxil, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1CCN=C1N2CC(C2)SC3=C(N4[C@H]([C@H]3C)[C@H](C4=O)[C@H](O)C)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H31N3O6S2/c1-11-15-14(12(2)26)18(27)25(15)16(19(28)30-10-31-20(29)22(3,4)5)17(11)33-13-8-24(9-13)21-23-6-7-32-21/h11-15,26H,6-10H2,1-5H3/t11-,12-,14-,15-/m1/s1
InChI key
SNUDIPVBUUXCDG-QHSBEEBCSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally bioavailable pivalyl ester prodrug form of the carbapenem class broad-spectrum β-lactam antibiotic Tebipenem (LJC 11,036; SPR859).
Tebipenem pivoxil (L-084I; ME1211; SPR994; Tebi-pivoxil; TBM-PI) corresponds to the orally bioavailable pivalyl ester prodrug form of the carbapenem class broad-spectrum β-lactam antibiotic Tebipenem (LJC 11,036; SPR859; TBM). TBM is potent against both gram-positive and gram-negative bacteria, including penicillin-resistant S. pneumoniae (PRSP) and many β-lactamase-producing strains, while being less effective against methicillin-resistant S. aureus (MRSA), S. marcescens, and P. aeruginosa. TBM is 2- to 64-fold more potent than imipenem, cefdinir, and faropenem against clinical isolates from respiratory and urinary-tract infections.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3203SML3624SML0306
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)