Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 71,50 € 60,77 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 363,00 € 308,55 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17FN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 60,77
Listenpreis€ 71,50Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCC2=C(C1)OC(COC3=CC=CC=C3)=N2)C4=CC=C(C=C4)F
InChI key
QUZLMKNNIUSREV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VU0409551 (JNJ-46778212) is an orally available, potent and selective biased metabotropic glutamate receptor subtype 5 positive allosteric modulator (mGlu5 PAM). VU0409551 (JNJ-46778212) selectively potentiates mGlu5 coupling to Gaq-mediated signaling without modulation of NMDAR currents in hippocampal neurons. VU0409551 exhibits potent antipsychotic-like and cognition enhancing activity in animal models.
orally available, potent and selective biased mGlu5 PAM
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to light brown |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?