Fortfahren mit
SML2719
AVE 0991
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Ethyl-3-[3-[4-[(5-formyl-4-methoxy-2-phenylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]-5-(2-methylpropyl)thiophen-2-yl]sulfonylurea, 5-Formyl-4-methoxy-2-phenyl-1[[4-[2-(ethylaminocarbonylsulfonamido)-5-isobutyl-3-thienyl]-phenyl]-methyl]-imidazole, AVE-0991, AVE0991, N-[(Ethylamino)carbonyl]-3-[4-[(5-formyl-4-methoxy-2-phenyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]phenyl]-5-(2-methylpropyl)-2-thiophenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 496,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H32N4O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
580.72
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 185,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=CC(N1CC2=CC=C(C=C2)C3=C(SC(CC(C)C)=C3)S(NC(NCC)=O)(=O)=O)=C(N=C1C4=CC=CC=C4)OC
InChI
1S/C29H32N4O5S2/c1-5-30-29(35)32-40(36,37)28-24(16-23(39-28)15-19(2)3)21-13-11-20(12-14-21)17-33-25(18-34)27(38-4)31-26(33)22-9-7-6-8-10-22/h6-14,16,18-19H,5,15,17H2,1-4H3,(H2,30,32,35)
InChI key
QTOZBSNPDCWHPV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AVE 0991 is an orally active, non-peptide-based selective Ang (1-7) receptor (Mas, MasR) agonist with 5-times NO-inducing efficacy than Ang (1-7) in bovine aortic endothelial cell (BAEC) cultures (10 μM; BAEC) and 10-fold higher affinity (IC50 = 21 nM vs 220 nM, respectively, against 10 nM [125I]-Ang-(1-7) for BAEC membrane binding), exhibiting little affinity toward AT1 & AT2 receptors. AVE 0991 is a widely probing Mas-mediated responses in cultures (0.01-10 μM) and in animal disease models in vivo (0.3-10 mg/kg via ip., po. or intranasal; rats and mice).
Orally active, non-peptide-based selective Ang (1-7) receptor (Mas, MasR) agonist in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3156SML2754SML3447
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)