Merck
SML2714
VU0155072
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(2-(4-Oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)ethyl)-2-naphthamide, N-(2-(4-Oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)ethyl)naphthalene-2-carboxamide, N-[2-(4-Oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yl)ethyl]-2-naphthalenecarboxamide, NOPT, VU0155072-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(C3(CCN(CC3)CCNC(=O)c4cc5c(cc4)cccc5)C(=O)NC2)c1ccccc1
InChI
1S/C26H28N4O2/c31-24(22-11-10-20-6-4-5-7-21(20)18-22)27-14-17-29-15-12-26(13-16-29)25(32)28-19-30(26)23-8-2-1-3-9-23/h1-11,18H,12-17,19H2,(H,27,31)(H,28,32)
InChI key
FAIFAFUXFFWVNQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PLD2-selective, PH domain-targeting phospholipase D allosteric inhibitor with in vitro and in vivo efficacy.
VU0155072 is a PLD2-selective, PH domain-targeting allosteric phospholipase D inhibitor (human PLD2/PLD1 IC50 = 140 nM/5.1 μM vs. PH/PX-deleted rat PLD1 IC50 >20 μM; cellular PLD IC50 = 110 nM/GFP-PLD2-overexpressing HEK293 vs. 1 μM/PMA-stimulated Calu-1 with predominant PLD1 activity) that selectively suppresses PLD2-dependent MDA-MB-231 invasion in cultures (by 60% in 48 hrs; 200 nM) and exhibits in vivo efficacy in murine models of DSS-induced colitis (4 mg/kg/day p.o.) and breast tumor-associated macrophages/neutrophils infiltration (75 μg/0.11 μL/kg/hr via osmotic pump). Use low concentrations (<5 μM) for cell treatment to avoid dual PLD1/2 inhibition.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)