Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,40 € 75,14 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 269,00 € 228,65 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C55H68N8O13S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1113.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,14
Listenpreis€ 88,40Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenligand
VL-269
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1C)N(C)C2=C1C=C(OC3=CC=CC(OCCC)=C3)C(NS(C4=CC(C(NCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N5C[C@H](O)C[C@H]5C(NCC6=CC=C(C7=C(C)N=CS7)C=C6)=O)=O)=O)=O)=CC=C4)(=O)=O)=C2
InChI key
QUQTXFIMYFMULC-OGOZKGDESA-N
Biochem/physiol Actions
dTRIM24, a conjugate of IACS-9571 a TRIM24 bromodomain ligand and VL-269 a VHL E3 ubiquitin ligase ligand, is a selective bifunctional degrader of bromodomain-containing transcriptional regulator TRIM24 (transcriptional intermediary factor 1a). dTRIM24 induces rapid and sustain proteasome degradation of TRIM24 in 293FT cells.
selective bifunctional degrader of bromodomain-containing transcriptional regulator TRIM24
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
| ligand VL-269 | ligand - | ligand - | ligand - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?