Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H19F3N4O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
540.92
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@](COC1=C(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)C=C(C=C1)C#N)(C3=CN=CN3C)C(C=C4)=CC=C4C#N.Cl
InChI key
YDYNOCJMVNXQKV-SNYZSRNZSA-N
Biochem/physiol Actions
ABT-100 is an orally available, highly potent and highly selective inhibitor of farnesyltransferase (FTase). ABT-100 exhibits broad spectrum antitumor activities in xenograft models.
orally available, highly potent and highly selective inhibitor of farnesyltransferase (FTase)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?