Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19ClN2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.87
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(C=C1NC(C2=CC=CC(S(N3CCCCC3)(=O)=O)=C2)=O)Cl
InChI key
GRZNJWNQXQKQQL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BDT001 is a selective negative allosteric modulator of Flt-3 receptor tyrosine kinase. It showed minimal binding to 25 diverse RTKs and 49 intracellular kinases. In primary cultures of adult DRG neurons, BDT001 reversed the potentiation of capsaicin-induced TRPV1 activation by FL, with a maximal effect at 1 μM. In a mouse study BDT001 alleviated nerve injury-induced peripheral neuropathic pain but had no effect on nociception in non-injured animals.
Negative allosteric modulator of Flt-3 receptor tyrosine kinase
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?