Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C60H98N16O20S · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1395.58 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Connexin43 mimetic peptide 5 is a blocker of connexin43 hemichannels that inhibits gap junction channels following CNS injury. Peptide 5 was designed to bind to extracellular regions of the connexin43 protein.
blocker of connexin43 hemichannels that inhibits gap junction channels following CNS injury
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?