Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC2=NC(CCC)=NN2C(O)=C1NS(C3=CC=C(C4CCCCC4)C=C3)(=O)=O
Biochem/physiol Actions
GNE-9278 is a selective NMDAR, but not AMPAR, positive allosteric modulator (PAM fold enhancement Emax/EC50 = 5.5/0.74 μM/2A, 8.4/3.07 μM/2B,10.2/0.47 μM/2C, 7.9/0.32 μM/2D of gly EC50 (50 μM)-induced Ca++ influx in HEK293 co-expressing GluN1 & respective GluN2 subunit; Emax/EC50 = 4.6/3.2 μM/2A,12.4/15.7 μM/2B, 9.1/6.6 μM/2C, 14.9/6.7 μM/2D of 100 μM Glu-induced current in the presence of 50 μM gly using respective GluN1/GluN2 oocytes). GNE-9278 targets transmembrane domain (TMD) extracellular surface of agonist-bound NMDARs, stabilizing NMDARs in an activated state by slowing L-L-glu & gly off-rate.
Selective NMDAR, but not AMPAR, positive allosteric modulator (PAM) that targets TMD extracellular surface of ligand-bound NMDARs and slows L-Glu/Gly dissociation.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?