Fortfahren mit
SML2592
Arteether
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
β-Arteether, (+)-Arteether, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-10-Ethoxydecahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, Dihydroartemisinin ethyl ether
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H28O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 55,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +148 to +165°, c = 1 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1OC2(O[C@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H]4[C@]31[C@H]([C@@H](CC4)C)CC2)C)OCC)C
InChI
1S/C17H28O5/c1-5-18-14-11(3)13-7-6-10(2)12-8-9-16(4)20-15(19-14)17(12,13)22-21-16/h10-15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+,15-,16?,17-/m1/s1
InChI key
NLYNIRQVMRLPIQ-BVCZABNKSA-N
Biochem/physiol Actions
Antimalarial artemisinin derivative
Arteether is a semisynthetic artemisinin derivative with antimalarial activity. It has been used for the treatment of chloroquine-resistant Plasmodium falciparum malaria and cerebral malaria, and has also been shown to have anticancer activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3731SML0833SML2308
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
acetone: 33.4 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
optical activity
[α]/D +148 to +165°, c = 1 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D -40 to -50°, c = 1 in methanol: water (1:1)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)