Fortfahren mit
SML2503
Pellitorin
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(2E,4E)-N-Isobutyl-2,4-decadienamid, 2E,4E-Decadiensäure-N-Isobutylami
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 369,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.35
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 90,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CC(C)C)C(=O)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C14H25NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)15-12-13(2)3/h8-11,13H,4-7,12H2,1-3H3,(H,15,16)/b9-8+,11-10+
InChI key
MAGQQZHFHJDIRE-BNFZFUHLSA-N
Biochem/physiol Actions
ACAT inhibitor; α-Glucosidase inhibitor; anti-inflammatory;
Pellitorine is an α-Glucosidase inhibitor isolated from the roots of Piper Nigrum that exhibit anti-diabetic, anti-cancer, anti-bacterial and anti-inflammatory properties. Pellitorine is an ACAT (Acyl-CoA cholesteryl acyl transferase) inhibitor that inhibits cholesterol esterification in HepG2 cells. Also pellitorine exhibit potent larvicide activity in mosquito by Inhibition of gene expression encoding V-type H+-ATPase and aquaporine 4. Some new research suggests that anti-adipogenic activity of pellitorine depends on TRPV1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2110PHL86245SML3255
Pellitorin phyproof® Reference Substance
PHL86245
Pellitorin
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
faint brown to dark brown, deep red-brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellitorin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)