Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 228,00 € 193,80 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15ClN4 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 193,80
Listenpreis€ 228,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1NC2=NN=C(CC3=CC=NC=C3)C4=CC=CC=C42
InChI
1S/C20H15ClN4.2ClH/c21-15-5-7-16(8-6-15)23-20-18-4-2-1-3-17(18)19(24-25-20)13-14-9-11-22-12-10-14;;/h1-12H,13H2,(H,23,25);2*1H
InChI key
AZUQEHCMDUSRLH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active anti-angiogenic agent that targets receptor tyrosine kinases VEGFR1/2/3 (FLT-1/KDR/FLT-4), PDGFRβ, c-KIT and c-FMS.
Vatalanib (PTK787, ZK 222584, CGP 79787D, CGP 79787 succinate) is an orally active anilinophthalazine derivative that exerts its anti-angiogenic efficacy by targeting receptor tyrosine kinase (RTK) VEGFR (VEGFR1/2 IC50 = 54/39 nM; IC50 ∼30 nM against 100 ng/mL VEGF-C-induced VEGFR3 autophosphorylation in MEVCs) and, to a less extent, PDGFRβ, c-kit, c-fms (IC50 = 364, 600, 567 nM, respectively) in an ATP-competitive manner with much reduced or no potency toward >90 other kinases. Typical dosing ranges: 0.1-10 μM in cultures, 5 nM-200 μM (zebrafish) and 30-100 mg/kg (mice & rats via po. or ip) in vivo.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?