Fortfahren mit
SML2450
BIIE 0246 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
AR-H 053591 hydrochloride, BIIE-0246 hydrochloride, N-[(1S)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[2-(3,5-dioxo-1,2-diphenyl-1,2,4-triazolidin-4-yl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-1-[2-[4-(6,11-dihydro-6-oxo-5H-dibenz[b,e]azepin-11-yl)-1-piperazinyl]-2-oxoethyl]cyclopentaneacetamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 164,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 659,00
€ 560,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H57N11O6 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
896.05 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 164,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2([n]([c]([n]([c]2=O)CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)CC8(CCCC8)CC(=O)N4CCN(CC4)C5c6c(cccc6)NC(=O)c7c5cccc7)CCCNC(=N)N)=O)c3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C49H57N11O6/c50-46(51)53-25-13-22-40(45(64)52-26-27-58-47(65)59(34-14-3-1-4-15-34)60(48(58)66)35-16-5-2-6-17-35)54-41(61)32-49(23-11-12-24-49)33-42(62)56-28-30-57(31-29-56)43-36-18-7-8-19-37(36)44(63)55-39-21-10-9-20-38(39)43/h1-10,14-21,40,43H,11-13,22-33H2,(H,52,64)(H,54,61)(H,55,63)(H4,50,51,53)/t40-,43?/m0/s1
InChI key
RSJAXPUYVJKAAA-JPGJPTAESA-N
Biochem/physiol Actions
BIIE0246 is a high-affinity, competitive non-peptide antagonist for the neuropeptide Y (NPY) Y2 receptor (Ki = 8-15 nM). BIIE0246 potently blocks NPY effects in rat hippocampus.
First selective non-peptide neuropeptide Y Y2 receptor antagonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0850SML2911SML2921
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)