Fortfahren mit
SML2438
Magnolin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Magnolin, (1S,3aR,4S,6aR)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-tetrahydro-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H,3H-furo[3,4-c]furan, Medioresinoldimethylether
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H28O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 56,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +46 to +56°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12[C@]([C@@H](C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)OC2)([H])CO[C@@H]1C4=CC=C(OC)C(OC)=C4
InChI
1S/C23H28O7/c1-24-17-7-6-13(8-18(17)25-2)21-15-11-30-22(16(15)12-29-21)14-9-19(26-3)23(28-5)20(10-14)27-4/h6-10,15-16,21-22H,11-12H2,1-5H3/t15-,16-,21+,22+/m0/s1
InChI key
MFIHSKBTNZNJIK-RZTYQLBFSA-N
Biochem/physiol Actions
Magnolin is a main component of Magnolia flos the exhibits anti-inflammatory, antioxidative, and vasodilatory activities. Magnolin inhibits cell migration and invasion by targeting the ERKs/RSK2 signaling. Also magnolin protects against renal tubular necrosis, apoptosis, and the deterioration of renal function in contrast-induced nephropathy (CIN) in rats.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001918PHL83319L6670
Magnolin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001918
Magnolin
Magnolin phyproof® Reference Substance
PHL83319
Magnolin
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to tan
optical activity
[α]/D +46 to +56°, c = 0.5 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnolin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)