Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C110H202N2O39P2 · xNH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2238.72 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Escherichia coli
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)[C@@]1(O[C@H]2[C@@H](O)C([C@H](O)CO)O[C@](C(O)=O)(OC[C@H]3O[C@@H](OC[C@H]4O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](NC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)O)=O)C(OC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)O)=O)[C@H]4O)C(NC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)OC(CCCCCCCCCCC)=O)=O)[C@@H](OC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)OC(CCCCC
General description
3-deoxy-D-manno-octulosonic acid (Kdo2-Lipid A) is the essential component of lipopolysaccharide in most Gram-negative bacteria and the minimal structural component to sustain bacterial viability. It serves as the active component of lipopolysaccharide to stimulate potent host immune responses through the complex of Toll-like-receptor 4 (TLR4) and myeloid differentiation protein 2 (MD2). Therefore, Kdo2-lipid A is an important stimulator for studying the mechanism of the innate immune system and for developing bacterial vaccine adjuvants. Kdo2 Lipid A/TLR4 antagonists can also be applied in anti-inflammatory interventions. Kdo2-lipid A, induces de novo sphingolipid biosynthesis in RAW264.7 macrophages, which is essential for induction of autophagy. Kdo2-Lipid A has been used in animal atherosclerosis model.
Other Notes
Solubility: Kdo2 -Lipid A can be dissolved in a solution of 0.1-0.5% Triethylamine (Sigma Cat# 90335) at 1 mg/ml (In case of percipitation use sonication). Use sonication to directly solublized in cell culture medium. Storage: Once Kdo2-lipidA is dissolved in 0.1-0.5% Triethylamine (Sigma Cat# 90335) aliquot and store at -20°C. The solution is stable for 2 months in -20°C.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?