Fortfahren mit
SML2398
SR16832
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Chloro-N-(6-methoxyquinolin-4-yl)-5-nitrobenzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,70
€ 52,44
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12ClN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 52,44
Listenpreis€ 61,70Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1C(NC2=C(C=C(OC)C=C3)C3=NC=C2)=O
InChI
1S/C17H12ClN3O4/c1-25-11-3-5-15-13(9-11)16(6-7-19-15)20-17(22)12-8-10(21(23)24)2-4-14(12)18/h2-9H,1H3,(H,19,20,22)
InChI key
CVTZAGCRUDYUGB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PPARγ antagonist
SR16832 is a PPARγ antagonist. It acts as a dual-site covalent inhibitor of PPARγ inhibiting both orthosteric and allosteric cellular activation by the PPARγ agonists.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2915S7071SML2751
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to tan
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)