Fortfahren mit
SML2365
Phenprocoumon
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2-Hydroxy-3-(1-phenylpropyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4-Hydroxy-3-(1-phenylpropyl)-2H-1-Benzopyran-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 67,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,20H,2H2,1H3
InChI key
QNDUUBVQYBBRBW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Coumarin derivative that inhibits vitamin K and acts as a long acting oral anticoagulant
Phenprocoumon is a coumarin derivative that inhibits vitamin K and acts as a long acting oral anticoagulant. It was recently found to act synergistically with flutamide to modulate the stability of the androgen receptor (AR) and resensitize AR-mutant prostate cancer cells to flutamide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0947SML2297SML0551
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to dark yellow
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)