Fortfahren mit
SML2358
D-NMAPPD
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1R, 2R)-N-myristoylamino-4′-nitro-phenylpropandiol-1, 3, (1R,2R)-B13, B13, N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]tetradecanamide, [R-(R*,R*)]-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-tetradecanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 234,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H38N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.56
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 234,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -28 to -34, c = 0.1 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C23H38N2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-22(27)24-21(18-26)23(28)19-14-16-20(17-15-19)25(29)30/h14-17,21,23,26,28H,2-13,18H2,1H3,(H,24,27)/t21-,23-/m1/s1
InChI key
XUSDVLHKNBOGJY-FYYLOGMGSA-N
Biochem/physiol Actions
D-NMAPPD (B13), a myristoyl-CoA analog, is a cell penetrant inhibitor of N-myristoyltransferases that suppressed FRS2α (fibroblast growth factor receptor substrate 2) myristoylation. D-NMAPPD inhibits wild-type FGFRs and drug-resistant mutants (FGFRsDRM) oncogenic signaling in cancer cells. D-NMAPPD potently inhibits growth of xenograft tumors in mice. D-NMAPPD is a potent inhibitor of ceramidase that elevates endogenous ceramide levels and suppress growth of cancer cells.
cell penetrant inhibitor of N-myristoyltransferases that suppressed FRS2α myristoylation; potent inhibitor of ceramidase that elevates endogenous ceramide levels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2894SML2411SML2480
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
optical activity
[α]/D -28 to -34, c = 0.1 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
[α]/D +124 to +136°, c = c=1 in chloroform-d
optical activity
[α]/D -16 to -22°, c = 0.5 in methanol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)