Fortfahren mit
SML2343
SGC3027
≥98 mg/mL (HPLC)
Synonym(e):
SGC3027, 5′-S-[4-[(N-(3-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxo-cyclohexa-1,4-dienyl)-3-methyl)butyryl)-(N-(4′-chloro-biphenyl-3-ylmethyl)amino]butyl]-5′-thioadenosine, N-(4-((((2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)thio)butyl)-N-((4′-chloro-[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl)-3-methyl-3-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)butanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
€ 181,05
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 852,00
€ 724,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H47ClN6O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
787.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
€ 181,05
Listenpreis€ 213,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
concentration
≥98 mg/mL (HPLC)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC(CN(C(CC(C)(C)C(C(C(C)=C3C)=O)=C(C)C3=O)=O)CCCCSC[C@H]4O[C@@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC=N6)[C@H](O)[C@@H]4O)=CC=C2
InChI
1S/C41H47ClN6O6S/c1-23-24(2)35(51)32(25(3)34(23)50)41(4,5)18-31(49)47(19-26-9-8-10-28(17-26)27-11-13-29(42)14-12-27)15-6-7-16-55-20-30-36(52)37(53)40(54-30)48-22-46-33-38(43)44-21-45-39(33)48/h8-14,17,21-22,30,36-37,40,52-53H,6-7,15-16,18-20H2,1-5H3,(H2,4
InChI key
MLJVGAYSVYMPSB-MSUKGTQXSA-N
Biochem/physiol Actions
SGC3027 is a selective and cell-active inhibitor of protein arginine N-methyltransferase (PRMT7) It is a pro-drug of the active component, SGC8158, which is produced in the cell by reductases. SGC8158 was shown to inhibit PRMT7 with an IC50 value < 2.5 nM for methylation of H2B (23-37) and greater than 40-fold selectivity over other histone methyltransferases and non-epigenetic targets. SGC3027 inhibited the methylation of HSP70 In cellular assays using C2C12 cells with an IC50 value of 1.3 microM. The closely related SGC3027N is significantly less active in the cellular assay, and is a control compound for cellular studies.
Selective and cell-active PRMT7 inhibitor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2342SML2340SML2099
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
concentration
≥98 mg/mL (HPLC)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)