Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,60 € 71,91 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 342,00 € 290,70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H6ClN3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 71,91
Listenpreis€ 84,60Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c(cc(cc1NC(=O)C(=O)O)C#N)NC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C11H6ClN3O6/c12-7-5(14-8(16)10(18)19)1-4(3-13)2-6(7)15-9(17)11(20)21/h1-2H,(H,14,16)(H,15,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
RVGLGHVJXCETIO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lodoxamide Tromethamine is a potent agonist of GPR35 in both human and rat, and an antiallergic mast cell stabilizer used clinically in the UK for treatment of allergic conjunctivitis.
potent agonist of GPR35 in both human and rat, and an antiallergic mast cell stabilizer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to very dark brown | color white to light yellow | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?