Fortfahren mit
SML2202
SGC-GAK-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Bromo-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)quinolin-4-amine, CA93
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
€ 85,85
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 409,00
€ 347,65
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17BrN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.24
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 85,85
Listenpreis€ 101,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC2=C(NC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)C=CN=C2C=C1
InChI
1S/C18H17BrN2O3/c1-22-16-9-12(10-17(23-2)18(16)24-3)21-15-6-7-20-14-5-4-11(19)8-13(14)15/h4-10H,1-3H3,(H,20,21)
InChI key
AUOSKLDNVNGKRR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-cytotoxic, ATP-competitive cyclin G-associated kinase (GAK) inhibitor that effectively inhibits Dengue viral entry and packaging in cultures.
SGC-GAK-1 (CA93) is an ATP-competitive cyclin G-associated kinase (GAK) inhibitor (Ki = 3.1 nM by ATP site fluorescent tracer displacement assay; KD = 4.5 nM by ITC) that effectively inhibits Dengue viral entry and packaging in cultures (IC50 = 920 nM) without detectable cytotoxicity. SGC-GAK-1 exhibits much reduced affinity toward only 4 other kinases among a panel of ∼400 (KD = 1.9 nM/GAK vs. 110 nM/RIPK2, 190 nM/ADCK3, 520 nM/NLK, 980 nM/AVCR1 by ligand competitive binding assay; IC50 = 110 nM/GAK vs. 360 nM/RIPK2 by cellular target engagement assay). SGC-GAK-1N (CA71) is a structure analog and the recommended negative control (GAK KD = 7.1 μM by ligand competitive binding assay; GAK & RIPK2 IC50 >50 μM by cellular target engagement assay). For characterization details of SGC-GAK-1, please visit the SGC-GAK-1 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
SGC-GAK-1N is the negative control for the active probe, SGC-GAK-1. SGC-GAK-1N is available from Sigma. To learn more about and purchase SGC-GAK-1N, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
SGC-GAK-1 is a chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC chemical probes, visit sigma.com/SGC.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2203SML1358SML1960
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
dark green to black
color
white to light brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)