Fortfahren mit
SML2142
Silodosin
≥98% (HPLC), alpha 1-adrenoceptor antagonist, powder
Synonym(e):
1-(3-Hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2­trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl}amino)propyl]-2,3-dihydro-1H-indole-7-carboxamide, Rapaflo, Rapallo, Silodyx, Urief
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 590,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H32F3N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.53
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Silodosin, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C1=CC(C[C@@H](C)NCCOC2=C(OCC(F)(F)F)C=CC=C2)=CC3=C1N(CCCO)CC3)=O
InChI
1S/C25H32F3N3O4/c1-17(30-8-12-34-21-5-2-3-6-22(21)35-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-6,14-15,17,30,32H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-/m1/s1
InChI key
PNCPYILNMDWPEY-QGZVFWFLSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective alpha 1-adrenoceptor antagonist
Silodosin is a selective alpha 1-adrenoceptor antagonist with high affinity for the ?1A adrenergic receptor, used clinically for the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1297SML2984SML1085
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silodosin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
target_organs
Liver
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)