Fortfahren mit
SML2089
NCT-501
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
NCT-501, 8-((4-(Cyclopropancarbonyl)piperazin-1-yl)-methyl)-7-isopentyl-1,3-dimethyl-1H-purin-2,6(3H,7H)-dion, 8-[[4-(Cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]methyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(3-methylbutyl)-1H-purin-2,6-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H32N6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(N(C)C2=C(N(CCC(C)C)C(CN3CCN(C(C4CC4)=O)CC3)=N2)C1=O)=O
InChI key
FSXIBBYWVGWQJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NCT-501 ist ein wirksamer und selektiver Inhibitor von Aldehyddehydrogenase ALDH1A1, einer Dehydrogenase, die nachweislich bei bestimmten Krebserkrankungen und Krebsstammzellen erhöht ist. NCT-501 verfügt über einen IC50-Wert von 40 nM und weist nachweislich eine 1000-fach höhere Selektivität für ALDH1A1 auf als andere ALDH-Enzyme und sonstige Dehydrogenasen. Die Behandlung von Explantaten von Plattenepithelkarzinomen des Kopf-Hals-Bereichs (HNSCC) mit NCT-501 in Kombination mit Cisplatin führte zu einer deutlichen Reduzierung der proliferierenden Zellen.
Wirksamer und selektiver Inhibitor von Aldehyddehydrogenase ALDH1A1
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1142SML2607SML0422
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)