Fortfahren mit
SML2088
Procainamid -hydrochlorid
≥98% (HPLC), powder, sodium channel blocker
Synonym(e):
Procainamid -hydrochlorid, 4-Amino-benzoesäure-2-diethylaminoethylamid, 4-Amino-N-(2-diethylaminoethyl)-benzamid -hydrochlorid, 4-Amino-benzoesäure-2-diethylaminoethylamid -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 551,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H4CONHCH2CH2N(C2H5)2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
210-381-7
Beilstein/REAXYS Number:
3729517
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Procainamid -hydrochlorid, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
mp
167-169 °C (lit.)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H
InChI key
ABTXGJFUQRCPNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Procainamide hydrochloride (PAH) is suitable to investigate its binding behavior with human serum albumin[1] and bovine serum albumin by fluorescence quenching study to understand the pharmacokinetic and pharmacodynamic mechanisms of PAH.[1]
Biochem/physiol Actions
Procainamide hydrochloride is a sodium channel blocker and Class IA anti-arrhythmic. It has also been shown to Inhibit DNA methyltransferase and modulate epigenetic regulation of gene expression.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1563502P3050000PHR1252
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Procainamid -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)