Fortfahren mit
SML2075
Gimeracil
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-Chloropyridine-2,4-diol, 5-chloro-4-hydroxypyridin-2(1H)-one, CDHP, Gimestat
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c[nH][c](cc1O)=O
InChI
1S/C5H4ClNO2/c6-3-2-7-5(9)1-4(3)8/h1-2H,(H2,7,8,9)
InChI key
ZPLQIPFOCGIIHV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Gimeracil (5-chloro-2, 4-dihydroxypyridine) is an orally active inhibitor against dihydropyrimidine dehydrogenase (DPYD), which degrades pyrimidine and the chemotherapeutic drug 5-fluorouracil (5FU). Gimeracil is shown to exhibit cancer-radiosensitizing efficacy in cultures in vitro (1 mM) and in mice in vivo (2.5-25 mg/kg, p.o.) in a DPYD-dependent manner via partial suppression of DNA repair by homologous recombination (HR).
Orally active dihydropyrimidine dehydrogenase (DPYD) inhibitor with cancer-radiosensitizing efficacy in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2111SML2112SML1245
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to brown
color
colorless to very dark brown
color
white to beige
color
, white to yellow to brown
5-chloro-2,4-dihydroxypyridine
-
-
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)