Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=C(O)C=C4)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C17H19N5O5/c23-6-11-13(25)14(26)17(27-11)22-8-21-12-15(19-7-20-16(12)22)18-5-9-1-3-10(24)4-2-9/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-26H,5-6H2,(H,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
InChI key
UGVIXKXYLBAZND-LSCFUAHRSA-N
Biochem/physiol Actions
N6-(4-Hydroxybenzyl) adenine riboside (NHBA) is an orally available and brain penetrant active active ingredient of Gastrodia elata rhizomes used for the treatment of insomnia. N6-(4-Hydroxybenzyl) adenine riboside is an adenosine A2A receptor and the equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1) agonist. It exhibits sedative and hypnotic effects by binding to adenosine A1 and A2A receptors in mice. N6-(4-Hydroxybenzyl) adenine riboside exerted a therapeutic effect on HD transgenic mouse by decreasing protein level of polyglutamine-expanded huntingtin in the striatum.
Orally available and brain penetrant active adenosine A2A receptors and the equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1) agonist
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?