zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H9BrF6N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)Nc2c(ccc(c2)Br)c3n[nH]nn3
InChI
1S/C16H9BrF6N6O/c17-9-1-2-11(13-26-28-29-27-13)12(6-9)25-14(30)24-10-4-7(15(18,19)20)3-8(5-10)16(21,22)23/h1-6H,(H2,24,25,30)(H,26,27,28,29)
InChI key
OQRAKHDEGGGWQO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A reversible anion channel blocker against VRAC (VSOAC) and CaCC channel anoctamin (ANO).
NS3728 (Endovion) is a di-aryl-urea-based reversible anion channel blocker that is shown to inhibit Ca(2+)-independent Cl- conductance by volume-regulated anion channel (VRAC or VSOAC; IC50 = 400 nM) as well as Ca2+-activated Cl- ccurrent (CaCC) by anoctamin (ANO) in an apparently voltage-dependent manner (IC50 against ANO1 = 2.1 and 0.7 μM at -95 and +50 mV, respectively). NS3728 is reported to be 5.5-times more potent than Tamoxifen against VRAC (IC50 = 0.4 vs. 2.2 μM).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?