Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 124,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 409,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
X-34, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2.0 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C=C1)=C(C(O)=O)C=C1C=CC2=CC=C(C=CC3=CC=C(O)C(C(O)=O)=C3)C=C2
InChI
1S/C24H18O6/c25-21-11-9-17(13-19(21)23(27)28)7-5-15-1-2-16(4-3-15)6-8-18-10-12-22(26)20(14-18)24(29)30/h1-14,25-26H,(H,27,28)(H,29,30)
InChI key
MCBNOAYTZBUCSX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2.0 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color , white to light yellow to light gray | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?