Fortfahren mit
SML1930
CORM-401
Synonym(e):
Mn(CO)4{S2CNMe(CH2CO2H)}, Tetracarbonyl[N-(dithiocarboxy-?S,?S′)-N-methylglycine]manganate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 418,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6MnNO6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
storage condition
protect from light
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(CC(O)=O)C1=S=[Mn-4]([C+]=O)([C+]=O)([C+]=O)([C+]=O)S1
Biochem/physiol Actions
CORM-401 (Mn(CO)4(S2CNMe(CH2CO2H))) is a manganese-containing carbon monoxide-releasing molecule (CORM) that generates at least three molar equivalents of CO. Due to reversible binding of CO, CORM-401 is relatively stable in solution (0.33 mol eq of CO loss after 4 h in PBS; [CORM-401] = 1 mM at time zero), while increased CO release occurs in the presence of a CO receptor or a ligand to prevent the rebinding of CO (3.2 mol eq of CO transferred to iron with a t1/2 of 0.8 min in the presence of 44 μM myoglobin; [CORM-401] = 10 μM at time zero). CO administration by CORM-401 is reported to uncouple mitochondrial respiration and inhibit glycolysis in human endothelial cells (10-100 μM), and relax isolated rat aortic rings (25 μM) pre-contracted with phenylephrine.
Mn-containing carbon monoxide-releasing molecule (CORM) that generates three-times more CO than CORM-A1 and CORM-3.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0742SML1137SML2192
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
light yellow to dark yellow
color
, faint to very dark brown
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)