Fortfahren mit
SML1922
K67
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Acetonyl-1,4-bis[(4-ethoxybenzensulfonyl)amino]naphthalene, N,N′-(2-(2-Oxopropyl)naphthalene-1,4-diyl)bis(4-ethoxybenzenesulfonamide), N-[2-Acetonyl-4-(4-ethoxybenzenesulfonylamino)naphthalene-1-yl]-4-ethoxybenzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 499,00
€ 424,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H30N2O7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
582.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CC1=C(NS(C2=CC=C(OCC)C=C2)(=O)=O)C3=C(C=CC=C3)C(NS(C4=CC=C(OCC)C=C4)(=O)=O)=C1)=O
InChI key
VUIVGOOWLHGDPZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
K67 is a specific inhibitor against the interaction between KEAP1 (Kelch-like ECH-associated protein 1) DC (double glycine repeat and C-terminal region) domain and S349-phosphorylated (human Ser349, mouse Ser351) KIR (Keap1-interacting region) of p62/SQSTM1, thereby preventing phospho-p62 from blocking KEAP1-DC and NRF2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2) DLGex motif association. K67 effectively inhibits the proliferation of HCC (hepatocellular carcinoma) cultures (by 59% of Huh7 cells post 72 h 50 μM K67 treatment) with high cellular p62 S351-phosphorylation by restoring KEAP1-driven NRF2 ubiquitination and degradation.
K67 is a specific inhibitor against the interaction between KEAP1 (Kelch-like ECH-associated protein 1) DC (double glycine repeat and C-terminal region) domain and S349-phosphorylated (human Ser349, mouse Ser351) KIR (Keap1-interacting region) of p62/SQSTM1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0959K1385SML1152
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, H2O: soluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
, white to light yellow to light gray
color
white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)