Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5ClN2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(C)c1nc(c(cn1)Cl)C(=O)O
InChI
1S/C6H5ClN2O4S/c1-14(12,13)6-8-2-3(7)4(9-6)5(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)
InChI key
WZUPWJVRWIVWEF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PK11007 is a thiol-reactive anticancer agent that stabilizes wild type and mutant p53 through selective alkylation of two surface cysteines without interfering with its DNA binding.
PK11007 is a thiol-reactive anticancer agent that stabilizes wild type and mutant p53 through selective alkylation of two surface cysteines without interfering with its DNA binding. Additionally independently from p53, PK11007 impairs reactive oxygen species (ROS) detoxification in a number of mutant p53 cancer cells. PK11007 exhibits anticancer activity in number of cancer cell lines while shoving low cytotoxicity toward normal cells.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?