Merck
SML1857
LRE1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Chloro-N4-cyclopropyl-N4-(2-thienylmethyl)-2,4-pyrimidinediamine, RU-0204277
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13ClN4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(N(C2CC2)CC3=CC=CS3)=NC(N)=N1
InChI key
PDWZXKSZLRVSEH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LRE1 is a selective allosteric inhibitor of soluble adenylyl cyclase (sAC), a ubiquitously expressed, essential component of cAMP-signaling. In contrast to G-protein-regulated transmembrane adenylyl cyclase, soluble adenylyl cyclase is directly activated by calcium and carbonate, and is dispersed throughout the cell cytoplasm. LRE1 was found to bind to the bicarbonate activator binding site. It inhibited cAMP accumulation in 4-4 cells with an IC50 of 11 μM, similar to that of KH7 and without its cellular toxicity.
Selective allosteric inhibitor of soluble adenylyl cyclase (sAC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)