Fortfahren mit
SML1854
Banoxantrone dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,4-Bis[[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]amino]-5,8-dihydroxy-9,10-anthracenedione, AQ4N dihydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 410,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28N4O6 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
blue
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(C(NCC[N+](C)([O-])C)=CC=C2NCC[N+]([O-])(C)C)C(C3=C(O)C=CC(O)=C31)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C22H28N4O6.2ClH/c1-25(2,31)11-9-23-13-5-6-14(24-10-12-26(3,4)32)18-17(13)21(29)19-15(27)7-8-16(28)20(19)22(18)30;;/h5-8,23-24,27-28H,9-12H2,1-4H3;2*1H
InChI key
SBWCPHUXRZRTDP-UHFFFAOYSA-N
Application
Banoxantrone dihydrochloride has been used as an organic ligand during a self-assembled metal-organic coordinated nanoparticle (Cu–OCNP/Lap) synthesis.[1] It has also been used for the preparation of supramolecularly functionalized graphene oxide for hypoxia-activated chemotherapy of cancer.[2]
Biochem/physiol Actions
Banoxantrone (AQ4N) is a hypoxia-activated prodrug of topoisomerase II inhibitor AQ4 (Bioreductive AQ4 precursor).
Banoxantrone dihydrochloride enhances the anti-tumor effect caused by radiation.[3]
Hypoxia-activated prodrug of topoisomerase II inhibitor AQ4
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1569SML0853SML2223
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)