Fortfahren mit
SML1853
Kaempferitrin
≥97% (NMR)
Synonym(e):
Kaempferol-3,7-dirhamnosid, Lespedin, Lespenephryl
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,90
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
€ 63,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Cinnamomum sp.)
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C=C1)=CC=C1C2=C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(C4=C(O)C=C(O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)C=C4O2)=O
InChI
1S/C27H30O14/c1-9-17(30)20(33)22(35)26(37-9)39-13-7-14(29)16-15(8-13)40-24(11-3-5-12(28)6-4-11)25(19(16)32)41-27-23(36)21(34)18(31)10(2)38-27/h3-10,17-18,20-23,26-31,33-36H,1-2H3/t9-,10-,17-,18-,20+,21+,22+,23+,26-,27-/m0/s1
InChI key
PUPKKEQDLNREIM-QNSQPKOQSA-N
Biochem/physiol Actions
Kaempferitrin (Lespenefril) is a naturally-occurring kaempferol glycoside with antimicrobial, antioxidant, and anti-inflammatory activities.
Kaempferitrin is a flavonol glycoside, present in several plants, predominant in Bauhinia. It is known to stimulate insulin signaling pathway and induces glucose uptake, by mediating GLUT4 (glucose transporter 4) translocation to adipocyte membrane.. Kaempferitrin aids in lowering blood glucose level and therefore helps to improve the glycemic condition in diabetic animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0361PHL83280SML2492
Kaempferitrin phyproof® Reference Substance
PHL83280
Kaempferitrin
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥97% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
biological source
(Cinnamomum sp.)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaempferitrin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)