Fortfahren mit
SML1839
PFM39
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(5Z)-2-Amino-5-[(4-aminophenyl)methylene]-4(5H)-thiazolone, 5-(4-Aminobenzylidene)-2-iminothiazolidin-4-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC=C(/C=C2SC(NC\2=O)=N)C=C1
InChI
1S/C10H9N3OS/c11-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(14)13-10(12)15-8/h1-5H,11H2,(H2,12,13,14)/b8-5-
InChI key
QXOIZYPBCJHYLN-YVMONPNESA-N
Biochem/physiol Actions
PFM39 is a potent cell-permeable Mirin analog that selectively inhibits MRE11 exo-, but not endo-, nuclease activity.
PFM39 is a potent cell-permeable Mirin analog that selectively inhibits MRE11 exo-, but not endo-, nuclease activity. PFM39 targets MRE11 in a fashion similar to Mirin, but distinct from that of PFM01 to allow a blockage of dsDNA phosphate backbone rotation and selective inhibition against MRE11 exo-, but not endo-, nuclease activity. FM39 potently impairs G2-phase double-strand break (DSB) repair in 1BR3-hTERT fibrolasts following ionizing irradiation (IR).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1735SML1906SML2688
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)