Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 171,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18F2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C=C(C=C1F)C2=C(C=CN=C2)C3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4)F
InChI
1S/C21H18F2N2O2/c22-19-11-15(12-20(23)21(19)26)18-13-24-6-5-17(18)14-1-3-16(4-2-14)25-7-9-27-10-8-25/h1-6,11-13,26H,7-10H2
InChI key
YUYJEQHNWKQNBT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LJI308 is potent pan-RSK inhibitor that targets RSK N-terminal kinase domain (NTKD) ATP-binding site (IC50/[ATP] = 6 nM/5 μM/RSK1, 4 nM/20 μM/RSK2, 13 nM/10 μM/RSK3), exhibiting similary binding affinity toward RSK1-4, but much reduced inhibitory potency against S6K1 (IC50 = 0.8 μM), MEK4 (IC50 >10 μM), and HIP kinase 1 (IC50 >1 μM). LJI308 effectivelfy reduces cellular Y-box binding protein-1 (YB1) Ser102 (EC50 = 0.2-0.3 μM; MDA-MB-231 and H358 cells), but not ribosomal S6 protein (S6RP) S235/236, phosphorylation level and selectively inhibits the growth of YB1-overpressing HTRY-LT triple-negative breast cancer (TNBC) cells, but not the parental non-tumorigenic human mammary epithelial cell (HMEC) line HTRZ (% inhibition = 6.8%/HTRZ, 88%/HTRY-LT1, 66%/HTRY-LT2 in 8 days; 5 μM at 0 and 96 hr).
LJI308 is potent pan-RSK inhibitor that targets RSK N-terminal kinase domain ATP-binding site and inhibits YB1-dependent growth of cncer cells.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?